주요 문서
COMH97F0E00D
Combi-Blocks, Inc.
3,3,3-Trifluoro-2-(4-fluoro-1h-indol-3-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H7F4NO2/c12-6-2-1-3-7-8(6)5(4-16-7)9(10(17)18)11(13,14)15/h1-4,9,16H,(H,17,18)
InChI key
HUXJTBCPXISCFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-5217
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-5217
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)