주요 문서
COMH95E96C4A
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-cyclopropyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
360.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopropyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9BrF3NO3S/c11-6-1-4-9(8(5-6)18-10(12,13)14)19(16,17)15-7-2-3-7/h1,4-5,7,15H,2-3H2
InChI key
GPOODZNNRRANTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5627
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5627
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)