주요 문서
COMH95E96C0D
Combi-Blocks, Inc.
8-Fluoro-2-methoxyquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-fluoro-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
InChI key
MIOIKPFFCHXRQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)