주요 문서
COMH93D61F9C
Combi-Blocks, Inc.
9-Phenyl-9h,9'h-2,3'-bicarbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
408.5
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9-phenyl-9H,9'H-2,3'-bicarbazole
Inchi Code
1S/C30H20N2/c1-2-8-22(9-3-1)32-29-13-7-5-11-24(29)25-16-14-21(19-30(25)32)20-15-17-28-26(18-20)23-10-4-6-12-27(23)31-28/h1-19,31H
InChI key
GNJRHORDMKIWCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4788
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4788
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)