주요 문서
COMH93D5F8BA
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Di(2-pyridyl)propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3-di(pyridin-2-yl)propane
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-3-10-14-12(6-1)8-5-9-13-7-2-4-11-15-13/h1-4,6-7,10-11H,5,8-9H2
InChI key
UHPWYBATPHCMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-2511
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-2511
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)