주요 문서
COMH93D5E180
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-n-(4-ethylphenyl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-N-(4-ethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8(2)12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
YTMDPJNHPCMSOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-5221
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-5221
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)