주요 문서
COMH93D5DA70
Combi-Blocks, Inc.
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
531.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-dodecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
Inchi Code
1S/C16H31N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h14-16H,3-13H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
RJCNRVFKCLDBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-3085
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-3085
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)