주요 문서
COMH93D5CDEF
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethynyl-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-ethynyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
Inchi Code
1S/C8HF5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h1H
InChI key
PBEXVWXHXPEARD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-9010
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-9010
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)