주요 문서
COMH93D5C703
Combi-Blocks, Inc.
1-Butoxy-2-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-butoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-3-4-5-9-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
RWNUSVWFHDHRCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6327
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6327
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)