주요 문서
COMH93D5C6B6
Combi-Blocks, Inc.
Disodium DL-malate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
disodium 2-hydroxysuccinate hydrate
Inchi Code
1S/C4H6O5.2Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
JHLALIGYBAKQQI-UHFFFAOYSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6216
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6216
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)