주요 문서
COMH93D5BD96
Combi-Blocks, Inc.
1-Isopropoxy-2-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
118.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-isopropoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-5(2)8-4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
AFHJYKBGDDJSRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)