주요 문서
COMH93D5B9E1
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1,2-diiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
408.8
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-1,2-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrI2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PAZSCXJJBDSVGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)