주요 문서
COMH4211A990
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Amino-2-methoxy-phenyl)-2-morpholin-4-yl-acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(5-amino-2-methoxyphenyl)-2-(4-morpholinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O3/c1-18-12-3-2-10(14)8-11(12)15-13(17)9-16-4-6-19-7-5-16/h2-3,8H,4-7,9,14H2,1H3,(H,15,17)
InChI key
MNFRBLGBBIMAOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0412
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0412
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)