주요 문서
COMH4211A0E1
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-5-chloro-3-isopropoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.52
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-3-isopropoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO/c1-5(2)12-7-3-6(10)4-11-8(7)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
YODLEYOAGCVAEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2513
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2513
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)