주요 문서
COMH42119F0F
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c1-14-8(12)6(9(13)15-2)5-7-10-3-4-11-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
SHJAYGJMPRNLDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)