주요 문서
COMH2F649E36
Combi-Blocks, Inc.
(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)(4-fluorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
299.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-(4-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H10FNO4/c17-10-7-5-9(6-8-10)13(16(21)22)18-14(19)11-3-1-2-4-12(11)15(18)20/h1-8,13H,(H,21,22)
InChI key
WBZCVCORTWFCIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7134
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7134
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)