Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-4-nitrophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-8-7-9(14(16)17)5-6-10(8)13-11(15)18-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,13,15)
InChI key
ZFXOMQBRXHEGKO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3239
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-3239
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: