주요 문서
COMH0C955825
Combi-Blocks, Inc.
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO3/c1-3-4-7-16-11-6-5-9(13)8-10(11)12(14)15-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
InChI key
JIYCCJRJZYQXLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4629
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4629
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)