주요 문서
COMH04239449
Combi-Blocks, Inc.
2-[(E)-2-(2-Nitrophenyl)vinyl]quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[2-(2-nitrophenyl)vinyl]quinoline
Inchi Code
1S/C17H12N2O2/c20-19(21)17-8-4-2-6-14(17)10-12-15-11-9-13-5-1-3-7-16(13)18-15/h1-12H/b12-10+
InChI key
YHBUYTZJYLCAFX-ZRDIBKRKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9227
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9227
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)