주요 문서
COMH04237DD7
Combi-Blocks, Inc.
[3-(Isopropylthio)propyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(isopropylsulfanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C6H15NS/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6H,3-5,7H2,1-2H3
InChI key
QGGKLVUTHRMLGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)