주요 문서
COMH04236C09
Combi-Blocks, Inc.
1-Isocyanato-3-methylbutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-isocyanato-3-methylbutane
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4-7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UQNAQAROTUILLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8802
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8802
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)