주요 문서
COMH042367DB
Combi-Blocks, Inc.
4-Nitro-7-piperidin-1-yl-2,1,3-benzoxadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.24
MDL number:
Iupac Name
4-nitro-7-(1-piperidinyl)-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C11H12N4O3/c16-15(17)9-5-4-8(10-11(9)13-18-12-10)14-6-2-1-3-7-14/h4-5H,1-3,6-7H2
InChI key
KQERZOAUQVHYLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7730
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7730
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)