주요 문서
COMH042366AF
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Methoxyethyl)but-3-en-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)-3-buten-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-4-5-8-6-7-9-2/h3,8H,1,4-7H2,2H3
InChI key
ZLALHXAWUHSBSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7430
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7430
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)