주요 문서
COMH04235BCF
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Aminophenyl)pentan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(2-aminophenyl)-3-pentanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-3-11(13,4-2)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8,13H,3-4,12H2,1-2H3
InChI key
OJBCNOBBJUMWBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4638
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4638
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)