주요 문서
COMH042358F5
Combi-Blocks, Inc.
(1-Piperidin-2-ylethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-piperidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
InChI key
JBZRHQMTFCUHPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3907
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3907
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)