주요 문서
COMH0423547D
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
313.74
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-chloro-2-(4-methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO3/c1-22-12-5-2-10(3-6-12)16-9-14(17(20)21)13-8-11(18)4-7-15(13)19-16/h2-9H,1H3,(H,20,21)
InChI key
FXTAXDJWNKIIHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2761
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2761
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)