주요 문서
COMH04235168
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Methylphenoxy)propanoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7-3-5-9(6-4-7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3
InChI key
GQDQDWHOFAGXHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0697
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0697
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)