주요 문서
COMH04234EBE
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-hydroxy-2-methylene-3-phenylpropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-[hydroxy(phenyl)methyl]acrylate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,1H2,2H3
InChI key
VZGOKIHNKHAORQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0013
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0013
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)