주요 문서
COMH04234B76
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-ethyl-2-methylpyridin-1-ium bromide
Inchi Code
1S/C8H12N.BrH/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QTXZDFXPUPKBJC-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-8035
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-8035
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)