주요 문서
COMH0423474C
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxy-1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9-3-6-2-7(5-12)11-8(6)4-10-9/h2-5,11H,1H3
InChI key
ZFQNWDOJNLGVLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5421
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5421
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)