주요 문서
COMH042346B4
Combi-Blocks, Inc.
1-Benzyl-3-bromopyridinium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
329.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-benzyl-3-bromopyridinium bromide
Inchi Code
1S/C12H11BrN.BrH/c13-12-7-4-8-14(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;/h1-8,10H,9H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
FMBNHPKQBARDEZ-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5043
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)