Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-N-propylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11BrFNO2S/c1-2-5-12-15(13,14)9-6-7(10)3-4-8(9)11/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3
InChI key
KQNBYKYBBKPGAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2038
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2038
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: