주요 문서
COMH039FD3C9
Combi-Blocks, Inc.
6-Fluoro-4-methoxyquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-4-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-10-4-5-12-9-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-6H,1H3
InChI key
WCJDENBNMSTOGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)