주요 문서
COM964466236
Combi-Blocks, Inc.
Tetrapropoxymethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(tripropoxymethoxy)propane
Inchi Code
1S/C13H28O4/c1-5-9-14-13(15-10-6-2,16-11-7-3)17-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI key
LFMXSZSVDQJYDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)