주요 문서
COM964464052
Combi-Blocks, Inc.
3-(Dimethylamino)propanamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(dimethylamino)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-7(2)4-3-5(6)8;/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8);1H
InChI key
WSDULRFGFBRPJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2896
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)