주요 문서
COM964462807
Combi-Blocks, Inc.
6,8-Dimethylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,8-dimethylquinoline
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-8-6-9(2)11-10(7-8)4-3-5-12-11/h3-7H,1-2H3
InChI key
RLZSSWLXBLSQKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)