주요 문서
COM945512113
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Bromophenyl)aminosulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.1
MDL number:
Iupac Name
N-(2-bromophenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-12(8,10)11/h1-4,9H,(H2,8,10,11)
InChI key
IELYYFOWOZJBJR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6241
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6241
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)