주요 문서
COM945365446
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-(morpholin-4-yl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-5-morpholinobenzamide
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-9-5-8(11(13)15)6-10(7-9)14-1-3-16-4-2-14/h5-7H,1-4H2,(H2,13,15)
InChI key
LAJZANMCOXDKEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4313
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4313
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)