주요 문서
COM497527517
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-4-phenylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-4-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-9-12(7-8-13-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI key
CRWNQZTZTZWPOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4735
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4735
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)