Iupac Name
N-cyclopropyl-4-hydroxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c11-8-3-5-9(6-4-8)14(12,13)10-7-1-2-7/h3-7,10-11H,1-2H2
InChI key
WWWZMQLWIURUIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7537
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7537
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: