주요 문서
COM490024899
Combi-Blocks, Inc.
4-(Ethanesulfonyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H10O3S/c1-2-12(10,11)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
QIFHJXTUYMXRID-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7198
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)