주요 문서
COM490022235
Combi-Blocks, Inc.
[5-nitro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-nitro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO4/c9-8(10,11)16-7-2-1-6(12(14)15)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI key
FQIKSGAPTKHNIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1388
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1388
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)