주요 문서
COM490021317
Combi-Blocks, Inc.
Perfluorohexanoyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoyl fluoride
Inchi Code
1S/C6F12O/c7-1(19)2(8,9)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)18
InChI key
XATLHBQMSOZWBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5064
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)