문서
COM466005092
Combi-Blocks, Inc.
3-(Methylsulfanyl)azetidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.19
MDL number:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)azetidine
Inchi Code
1S/C4H9NS/c1-6-4-2-5-3-4/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
UCCIFFGORAXIFG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3014
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3014