주요 문서
COM448685865
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(3-fluoropyridin-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-fluoro-5-(3-fluoro-2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-9-5-7(4-8(6-9)12(16)17)11-10(14)2-1-3-15-11/h1-6H,(H,16,17)
InChI key
XBHWTAHYZCUNLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4532
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4532
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)