주요 문서
COM448685298
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-t-butylphenyl)Isonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.32
MDL number:
Iupac Name
2-(4-tert-butylphenyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c1-16(2,3)13-6-4-11(5-7-13)14-10-12(15(18)19)8-9-17-14/h4-10H,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
YOVPEGIHXKWZTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7400
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)