주요 문서
COM448685170
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-(2,6-difluorophenyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2',6'-difluoro[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C12H7ClF2O/c13-8-4-7(5-9(16)6-8)12-10(14)2-1-3-11(12)15/h1-6,16H
InChI key
JYQYIKOIUNHYEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-4633
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)