주요 문서
COM448685037
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Trifluoromethylphenyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)17/h1-8,17H
InChI key
ROYWNPVVVXHAHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)