Iupac Name
2',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C12H8F2O/c13-9-3-6-12(14)11(7-9)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7,15H
InChI key
XUHLQULAIOCLOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1596
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1596
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: