콘텐츠로 건너뛰기
End of year dates: Orders must be billed by 18.12. Merck Brazil will be closed from 20/12 to 06/01.
Merck
모든 사진(1)
Key Documents
COM448684916
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Benzyloxyphenyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H16O3/c21-20(22)18-10-4-8-16(12-18)17-9-5-11-19(13-17)23-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,14H2,(H,21,22)
InChI key
JXSNFJQKKLOTRI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1400